Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130-155 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
≥690 mbar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios:
•La filtración ultrarrápida y el elevado rendimiento acortan la duración del proceso
•Pueden esterilizarse en autoclave, con óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de esterilización mediante filtración
Aplicaciones:
Esterilización mediante filtración, filtración de disoluciones tampón, filtración de medios de cultivo de tejido
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
- Filtración de disolución tampón
- Filtración de medios de cultivo de tejidos
- Filtración de muestras para ensayos analíticos PFAS (LC-MS)
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
- Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| diam. 47 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm |
| manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, Millipore Express® |
| parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) |
| material plain filter, white filter, polyethersulfone membrane | material plain filter, white filter, polyethersulfone membrane | material white filter, polyethersulfone membrane, plain filter | material polyethersulfone membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrana de filtración de PES, tamaño de poro 0,45 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?