No, nylon membranes should not be autoclaved. They can be sterilized by ethylene oxide exposure or gamma irradiation.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
Nylon membrane, plain filter, white filter
description
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
≥153 μm , (6 mils), Typical 175μm (6.9 mils)
pore size
0.2 μm pore size
bubble point
≥42 psi (2.9 bar)
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- extractos de Caulobacter crescentus para estudios metabolómicos
- extractos de Carissa carandas antes de la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC)
- tampones para HPLC
- Esterilización por filtración†
- Bioensayos
- Filtración de disolventes
- Filtración de muestra para PFAS
Features and Benefits
- Existe una amplia gama de tamaños de poro de los filtros de nailon.
- Resistente a disolventes agresivos.
- Compatible con una amplia gama de disolventes.
- Aplicable para clarificación de partículas y filtración de disolventes.
Other Notes
- Retención de microorganismos: Microorganismos
- Modo de acción: Filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o inferior) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, bacterias, hongos y levaduras
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| pore size 0.2 μm pore size | pore size 100.0 μm pore size, 44 % porosity | pore size 0.45 μm pore size | pore size 14 % porosity, 20.0 μm pore size |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
| diam. 47 mm | diam. 90 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm |
| material Nylon membrane, white filter, plain filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter | material Nylon membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtro de malla de nylon
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Can these membrane filters be sterilized in the autoclave?
1 answer-
Helpful?
-
-
I would like to request following information on nylon membrane filter. 1) Is this filter suitable for air sampling? 2) Is this filter stable to oxidants ( SO2, NOx and ozone)?
1 answer-
The suitability of this nylon membrane filter for air sampling depends on the specific method chosen. This filter has not been evaluated for stability against oxidants such as sulfur dioxide, nitrogen oxides, and ozone.