CPMB02202
Cartucho purificador Ion-Ex 55 cm
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Sinónimos:
Cartucho de ultrafiltración Ion-Ex
About This Item
Productos recomendados
material
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
Quality Level
feature
Removal of Inorganics and particulate contaminants
packaging
pkg of 2 units
L
55 cm (22 in.)
capacity
175 g ion exchange capacity (NaCl)
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Elimina eficazmente las partículas inorgánicas y los contaminantes de la corriente de alimentación de los sistemas de purificación del agua de laboratorio Super-Q® Plus.
- Resinas de intercambio iónico nuevas.
- Produce de manera uniforme agua ultrapura cuya calidad supera las especificaciones ASTM/CAP/CLSI para el agua de tipo I.
Legal Information
Storage Class