Key Documents
CPEX02201
Milli-Q
Cartucho Organex-Q® 55 cm
For Super-Q® systems
Sinónimos:
Cartucho Organex-Q®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
removal of Inorganic and organic
packaging
pkg of 1 unit
L
55 cm (22 in.)
capacity
120 g ion exchange capacity (NaCl)
compatibility
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
shipped in
ambient
General description
El cartucho Organex-Q® de 55 cm es un cartucho de repuesto para el sistema Super-Q® que se utiliza para eliminar trazas orgánicas e inorgánicas del agua ultrapura. Contiene resinas de intercambio iónico de lecho mixto de calidad y carbón activado.
Application
Elimina trazas de contaminantes iónicos y orgánicos.
Features and Benefits
El método de purificación implica el uso de intercambio iónico y carbón activado.
Legal Information
ORGANEX-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany