Documentos
CDFC420F2
Milli-Q
Cartucho de carbono (4"x 20")
(4" x 20"), For pretreatment of water with high chlorine level (> 3 ppm)
Sinónimos:
Cartucho de carbono
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Quality Level
feature
removal of colloids, particles and free chlorines for improved system performance.
packaging
pkg of 2 units
H
50.8 cm (20 in.)
diam.
10 cm (4 in.)
shipped in
ambient
General description
En el cartucho de carbono (4 x 20 pulg.) se emplea tecnología de intercambio iónico para la eliminación eficaz de coloides, partículas y cloro libre destinada a mejorar el rendimiento del sistema.
Application
El cartucho de carbono (4 x 20 pulg.) se utiliza para el pretratamiento óptimo del agua con una elevada concentración de cloro (> 3 ppm).
Features and Benefits
  • Protección óptima de la membrana de ósmosis inversa (RO).
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.