Documentos clave
AP113P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo de cabra anti-IgG humana, Fc, conjugado HRP
Chemicon®, from goat
Sinónimos:
Anti-IgG humana HRP, Anti-IgG humana de cabra
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
La inmunoglobulina G (IgG) es el isotipo de anticuerpo que se encuentra con más frecuencia en el suero humano. Existen cuatro isotipos IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. La estructura de la IgG se caracteriza por cuatro cadenas polipeptídicas de la cuales dos son cadenas pesadas (H) idénticas y dos cadenas ligeras (L) λ idénticas. Estas cadenas están interconectadas por enlaces disulfuro. La IgG es producida por las células B.
Inmunógeno
IgG humana
Aplicación
El anticuerpo de cabra anti-IgG humana, Fc, conjugada con HRP se ha utilizado en enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA)[1][2](1:3 000)[3].
También es adecuado para utilizar en:
  • enzimoinmunoanálisis (EIA) con OPD: 1:5 000-1:100 000
  • inmunohistoquímica 1:500-1:5 000
  • inmunotransferencia Western
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La inmunoglobulina G (IgG) participa en la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo (ADCC). Ayuda a la activación de la vía clásica del sistema del complemento. Neutraliza las partículas víricas y las toxinas. La IgG materna se transfiere al feto a través de la placenta y es crucial para proteger a los recién nacidos contra las enfermedades infecciosas. La medición de los niveles de IgG en pacientes infectados por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)-2 puede utilizarse como posible estrategia para evaluar la gravedad y el pronóstico de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19).
Forma física
Liofilizada. Tampón = fosfato sódico 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/ml de BSA. No contiene conservantes.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
PCSK9 prosegment chimera as novel inhibitors of LDLR degradation.
Saavedra, YG; Zhang, J; Seidah, NG
Testing null
Tara Bancroft et al.
Cellular immunology, 304-305, 35-43 (2016-05-24)
The recent increase in cases of whooping cough among teenagers in the US suggests that the acellular Bordetella pertussis vaccine (aP) that became standard in the mid 1990s might be relatively less effective than the whole-bacteria formulation (wP) previously used
Sally Esmail et al.
Cell reports methods, 1(2), 100011-100011 (2021-07-09)
We have developed a rapid, accurate, and cost-effective serologic test for SARS-CoV-2 virus, which caused the COVID-19 pandemic, on the basis of antibody-dependent agglutination of antigen-coated latex particles. When validated using plasma samples that are positive or negative for SARS-CoV-2
Mengyan Li et al.
The Journal of clinical investigation, 131(23) (2021-10-22)
To delineate the in vivo role of different costimulatory signals in activating and expanding highly functional virus-specific cytotoxic CD8+ T cells, we designed synTacs, infusible biologics that recapitulate antigen-specific T cell activation signals delivered by antigen-presenting cells. We constructed synTacs
Yiwen Wang et al.
Molecular medicine reports, 22(5), 4125-4134 (2020-09-10)
Previous studies have revealed that activation of the Toll‑like receptor 4 (TLR4)‑mediated proinflammatory signaling pathway plays an important role in acute inflammation, sepsis and chronic inflammatory disorders. Moreover, TLR4 significantly contributes to lipopolysaccharide (LPS)‑induced immune response. Thus, modulation of the