AP112F
Anticuerpo de cabra anti-IgG humana, conjugado con FITC
Chemicon®, from goat
About This Item
Productos recomendados
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Specificity
Immunogen
Application
Anticuerpos secundarios y de control
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
DILUCIÓN:
Dilución recomendada para la mayoría de las aplicaciones: 1:50-1:200
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
Reconstituir con 2 ml de agua destilada estéril.
FLUORÓFORO/PROTEÍNA:
Aproximadamente 14μg/mg
Storage and Stability
AVISO:
Para uso exclusivo en investigación; no para uso diagnóstico.
Legal Information
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3