AB15894
Anticuerpo anti-Tbr2
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2, TBR-2, Tbr2
About This Item
Productos recomendados
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EOMES(8320)
Categorías relacionadas
General description
Specificity
Immunogen
Application
- Análisis mediante inmunohistoquímica (parafina): una dilución 1:1 000 de un lote representativo detectó la Tbr2 en cortes de tejido cerebral de ratón.
- Nota: El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final.
Neurociencia
Neurociencia del desarrollo
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó la Tbr2 en lisado cerebral de ratónE13-E14
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Lisado cerebral de ratón E13-14
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c