Key Documents
AB2283
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Tbr2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
eomesodermin (Xenopus laevis) homolog, eomesodermin homolog (Xenopus laevis), t box, brain, 2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EOMES(8320)
mouse ... Eomes(13813)
General description
La Tbr2 (un factor de transcripción del dominio T) es miembro de una familia de proteínas conservadas que comparte un dominio común de unión al ADN, la secuencia T. Los genes de la secuencia T codifican factores de transcripción involucrados en la regulación de los procesos de desarrollo. Se ha demostrado que la Trb2 desempeña un papel en el desarrollo del neocórtex e interviene en la vía de diferenciación de la glía radial a las neuronas de proyección posmitótica.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la Tbr2.
Immunogen
Epítopo: Dominio interno
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la Tbr2 de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-Tbr2 se ha validado para utilizarse en IH para la detección de la Tbr2.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido cerebral humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:300 del anticuerpo anti-Tbr2 de un lote anterior detectó la Tbr2 en tejido cerebral humano y de ratón.
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Dan Xu et al.
PLoS biology, 16(12), e2006613-e2006613 (2018-12-20)
Mutations of WD repeat domain 62 (WDR62) lead to autosomal recessive primary microcephaly (MCPH), and down-regulation of WDR62 expression causes the loss of neural progenitor cells (NPCs). However, how WDR62 is regulated and hence controls neurogenesis and brain size remains
Joanna Yeung et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(35), 9057-9069 (2016-09-02)
Pax6 is a prominent gene in brain development. The deletion of Pax6 results in devastated development of eye, olfactory bulb, and cortex. However, it has been reported that the Pax6-null Sey cerebellum only has minor defects involving granule cells despite
Melanie Schoof et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 199-199 (2019-12-07)
CREB (cyclic AMP response element binding protein) binding protein (CBP, CREBBP) is a ubiquitously expressed transcription coactivator with intrinsic histone acetyltransferase (KAT) activity. Germline mutations within the CBP gene are known to cause Rubinstein-Taybi syndrome (RSTS), a developmental disorder characterized
Livia Goto-Silva et al.
BMC developmental biology, 19(1), 3-3 (2019-03-08)
Organoid cultivation in suspension culture requires agitation at low shear stress to allow for nutrient diffusion, which preserves tissue structure. Multiplex systems for organoid cultivation have been proposed, but whether they meet similar shear stress parameters as the regularly used
Marta Gai et al.
EMBO reports, 17(10), 1396-1409 (2016-08-27)
Correct orientation of cell division is considered an important factor for the achievement of normal brain size, as mutations in genes that affect this process are among the leading causes of microcephaly. Abnormal spindle orientation is associated with reduction of