1.11670
Ácido fórmico
Suprapur®
Sinónimos:
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (acidimetric)
98-100%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
12-38 % (v/v)
57 %
concentración
≤100% in formic acid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 49.5 °C
solubilidad
soluble (Water: miscible in all proportions)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤1000 ppb
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤100 ppb
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤500 ppb
trazas de catión
Ag: ≤0.5 ppb
Al: ≤5 ppb
As: ≤1 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤1 ppb
Be: ≤0.5 ppb
Bi: ≤0.5 ppb
Ca: ≤10 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cu: ≤1 ppb
Fe: ≤5 ppb
Ga: ≤0.5 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hg: ≤1 ppb
In: ≤0.5 ppb
K: ≤5 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Mg: ≤2 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤5 ppb
Ni: ≤1 ppb
Pb: ≤1 ppb
Pd: ≤1 ppb
Pt: ≤1 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.5 ppb
U: ≤0.5 ppb
V: ≤0.5 ppb
Zn: ≤5 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
cadena SMILES
OC=O
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Identification of in vivo metabolites of Citri Sarcodactylis Fructus by UHPLC-Q/Orbitrap HRMS.: This study used advanced chromatographic techniques to identify and analyze metabolites, demonstrating the application of formic acid in enhancing detection sensitivity and accuracy in analytical chemistry (Deng et al., 2023).
- Phosphorus recovery from aqueous product of hydrothermal carbonization of cow manure.: Research explored the recovery of phosphorus from hydrothermally carbonized cow manure, where formic acid played a crucial role in the chemical analysis and enhancement of recovery processes (Qaramaleki et al., 2023).
- Identification and quality evaluation of Chinese rice wine using UPLC-PDA-QTOF/MS with dual-column separation.: Demonstrates formic acid′s role in optimizing the chromatographic profiles of complex organic compounds in beverages, thereby aiding in their quality assessment and standardization (Xiang et al., 2023).
Ligadura / enlace
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
121.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49.5 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.