Key Documents
AB1565
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-vasopresina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-ADH, Anti-ARVP, Anti-AVP-NPII, Anti-AVRP, Anti-VP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, sheep, rat, mouse, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AVP(551)
Specificity
Reconoce la vasopresina. Menos del 1% de reactividad cruzada con la oxitocina.
Immunogen
Arginina vasopresina (Sigma) conjugada con tiroglobulina.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-vasopresina detecta el nivel de vasopresina y se ha publicado y validado para utilizarse en IC, IH(P), RIA y WB.
Inmunohistoquímica: 1:5 000-1:10 000 (incubación de 18-24 horas) en tejido de Bouin o Zamboni fijado con formol. Reaccionará sobre el tejido incluido en parafina.
Inmunocitoquímica: 1:1 000-1:200 000 (incubación de 18-24 horas) en neuronas fetales de rata.
Inmunotransferencia: 1:1 000
RIA: 1:30 000-1:750 000. Sensibilidad de <1 pg/ml.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Metabolismo de control del CNS
Hormonas y receptores
Linkage
Sustituye a: AB937
Physical form
Antisueros de conejo limpios. Líquido con azida sódica al 0,1 %
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Hipotálamo
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Jing Zhu et al.
Neuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society, 19(5), 498-506 (2015-11-18)
The study aims to know the effect of electroacupuncture (EA) in maintenance of the homeostasis of the neuroendocrine system in hepatectomy rats and the involvement of arginine vasopressin (AVP) signaling in hypothalamus after EA was observed. Rats were randomly assigned
Tumour-specific arginine vasopressin promoter activation in small-cell lung cancer.
Coulson, JM; Stanley, J; Woll, PJ
British Journal of Cancer null
Sabine Michaëlle Duplan et al.
The European journal of neuroscience, 30(12), 2239-2249 (2010-01-23)
The bHLH-PAS transcription SIM1 is required for the development of all neurons of the paraventricular nucleus (PVN) and supraoptic nucleus (SON) of the hypothalamus. Mice with a loss of Sim1 die within a few days of birth, presumably because of
Vanessa A Jimenez et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 9, 260-260 (2015-08-04)
A bidirectional relationship between stress and ethanol exists whereby stressful events are comorbid with problematic ethanol use and prolonged ethanol exposure results in adaptations of the physiological stress response. Endocrine response to stress is initiated in the hypothalamic paraventricular nucleus
Andrea Polito et al.
PloS one, 6(11), e25905-e25905 (2011-11-11)
The mechanisms of septic shock-associated adrenal insufficiency remain unclear. This study aimed at investigating the synthesis of corticotropin-releasing hormone (CRH) and vasopressin (AVP) by parvocellular neurons and the antehypophyseal expression of ACTH in human septic shock and in an experimental