Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ICC, IHC, RIA
Citations:
62
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, rabbit, sheep, hamster
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), radioimmunoassay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OXTR(5021)
Immunogen
Oxitocina sintética (Sigma) conjugada con tiroglobulina.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Neurociencia
El anticuerpo anti-oxitocina es un anticuerpo contra la oxitocina para utilizar en DB, IC, IH(P) y RIA.
Inmunohistoquímica: 1:5 000-1:10 000 (incubación de 18-24 horas) en el tejido de Bouin o Zamboni fijado con formol. Reaccionará con el tejido incluido en parafina.
Inmunocitoquímica: 1:10 000 en neuronas fetales de rata.
Inmunotransferencia por puntos (dot blot): 1:1 000
RIA
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Inmunocitoquímica: 1:10 000 en neuronas fetales de rata.
Inmunotransferencia por puntos (dot blot): 1:1 000
RIA
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Hormonas y receptores
Control del metabolismo por el SNC
Hormonas y receptores
Control del metabolismo por el SNC
Biochem/physiol Actions
Reconoce la oxitocina. Menos del 1 % de reactividad cruzada con arginina vasopresina.
Physical form
Antisueros de conejo puros. Líquido No contiene conservantes.
Sin purificar
Preparation Note
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Glándula pituitaria
Glándula pituitaria
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?