Merck
AB1297
Anticuerpo anti-corticosterona
serum, Chemicon®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, human
Application:
ELISA, RIA
Citations:
8
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
sheep
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Corticosterona-3-cmo-ureasa
Application
Categoría de investigación
Metabolismo
ELISA: 1:200 000 (sensibilidad 5 pg/pocillo, id-50 es 50 pg/pocillo.)
RIA: 1:60 000 (Sensibilidad 10 pg/tubo, 50% de desplazamiento 60 pg/tubo de separación libre y ligado usando sulfato de amonio 10 50% de saturación.)
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
El anticuerpo anti-corticosterona es un anticuerpo contra la corticosterona para utilizar en ELISA, RIA.
Subcategoría de investigación
Hormonas y receptores metabólicos
Biochem/physiol Actions
Corticosterona
Reactividad cruzada: 11-deshidrocorticosterona al 0,67 %, desoxicorticosterona al 1,5%, 18-OH-DOC <0,01 %, cortisona <0,01 %, cortisol <0,01 % y aldosterona 0,2 % por RIA.
Reactividad cruzada: 11-deshidrocorticosterona al 0,35 %, progesterona al 0,004 %, 18-OH-DOC al 0,01 %, cortisol 0,12 %, 18-OH-B 0,02 % y aldosterona al 0,06 % por ELISA.
Physical form
Suero de oveja. Líquido en azida sódica al 0,1 %.
Preparation Note
Mantener refrigerado a 2-8°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Tanja Hofmann et al.
Poultry science, 100(8), 101243-101243 (2021-06-28)
Already during early life, chickens need to cope with chronic stressors that can impair their health and welfare, with stocking density being one of the most influential factors. Nevertheless, there is a gap in research on the influence of stocking
Jose Gulfo et al.
PloS one, 11(1), e0146497-e0146497 (2016-01-08)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) is the specific plasma transport glycoprotein for glucocorticoids. Circulating CBG is mainly synthesized in liver but, its synthesis has been located also in other organs as placenta, kidney and adipose tissue with unknown role. Using an experimental
Sex Differences in Serotonin 5-HT 1A Receptor Responses to Repeated Restraint Stress in Adult Male and Female Rats.
Philippe, et al.
The International Journal of Neuropsychopharmacology, 25, 863-876 (2022)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
AB129704053252280320