Documentos
AB10533
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-LMX-1
serum, from rabbit
Sinónimos:
LIM homeobox transcription factor 1, alpha, LIM/homeobox protein 1.1, LIM/homeobox protein LMX1A
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
hamster (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
hamster ... Lmx1A(101839559)
mouse ... Lmx1A(110648)
rat ... Lmx1A(289201)
General description
El LMX-1 es un factor de transcripción que pertenece a la familia de factores de transcripción de homeodominio LIM (LIM-HD). Se induce dentro del mesencéfalo ventral como respuesta a la señalización temprana. El LMX-1 es un componente necesario para el desarrollo de la línea media dorsal (roof plate) y para la especificación de la fecha de la célula dorsal del SNC y el desarrollo de las vértebras. Se expresa en la línea media dorsal, un locus organizativo que se encuentra en el SNC dorsal y que funciona para moderar la diferenciación y la especificación de las neuronas adyacentes a través de la secreción de moléculas de señalización como WNT y BMP. Estudios recientes han indicado que el LMX-1 tiene un alto potencial para estimular la producción de neuronas dopaminérgicas mesencefálicas (mesDA) para el tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson, una enfermedad caracterizada por la disminución de la neurotransmisión dopaminérgica provocada por la progresión de la degeneración neuronal del mesDA dentro de la parte compacta de la sustancia negra (SN).
Specificity
Este anticuerpo reconoce el LMX-1.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al extremo C-terminal del LMX-1 de hámster.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-LMX-1 es un anticuerpo contra la LMX-1 para utilizar en WB.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y de la glía
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de tejido testicular de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western (WB): una dilución 1:1.000 de este anticuerpo detectó el LMX-1 en 10 µg de lisado de tejido testicular de ratón.
Target description
~50 kDa observados.
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo no purificado que contiene azida sódica al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido testicular de ratón
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Yanhan Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(23), 5429-5440 (2018-05-18)
LIM-domain containing transcription factors (LIM-TFs) are conserved factors important for embryogenesis. The specificity of these factors in transcriptional regulation is conferred by the complexes that they form with other proteins such as LIM-domain-binding (Ldb) proteins and LIM-domain only (LMO) proteins.
Satoshi Okawa et al.
Nature communications, 9(1), 2595-2595 (2018-07-04)
Single-cell RNA sequencing allows defining molecularly distinct cell subpopulations. However, the identification of specific sets of transcription factors (TFs) that define the identity of these subpopulations remains a challenge. Here we propose that subpopulation identity emerges from the synergistic activity
Parthiv Haldipur et al.
eLife, 6 (2017-01-17)
FOXC1 loss contributes to Dandy-Walker malformation (DWM), a common human cerebellar malformation. Previously, we found that complete Foxc1 loss leads to aberrations in proliferation, neuronal differentiation and migration in the embryonic mouse cerebellum (Haldipur et al., 2014). We now demonstrate
Mary Gazea et al.
Developmental biology, 409(1), 55-71 (2015-11-07)
Midbrain dopaminergic (mDA) neurons modulate various motor and cognitive functions, and their dysfunction or degeneration has been implicated in several psychiatric diseases. Both Sonic Hedgehog (Shh) and Wnt signaling pathways have been shown to be essential for normal development of
M Diana Neely et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 159(2), 366-379 (2017-10-01)
Parkinson's disease (PD) is the result of complex interactions between genetic and environmental factors. Two chemically distinct environmental stressors relevant to PD are the metal manganese and the pesticide rotenone. Both are thought to exert neurotoxicity at least in part