Saltar a
HT501128
Disolución de formalina, tamponada neutra, 10%
histological tissue fixative
Sinónimos:
Formaldehído, Metanal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
4 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$115.000
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
$115.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
La formalina tamponada neutra (NBF) al 10% es el fijador utilizado con más frecuencia en todo el mundo para el microscopio óptico y es un fijador algo indulgente. La NBF al 10% es idónea para laboratorios de gran rendimiento y requiere un periodo de fijación relativamente corto, pero también puede utilizarse para el almacenamiento prolongado de tejidos. Se cree que la fijación con formalina se forma entre los aldehídos y las proteínas, creando un gel y, por tanto, reteniendo los constituyentes celulares en su relación in vivo. Una vez adecuadamente fijado, el tejido debe poder resistir las etapas posteriores de procesamiento o de tinción del tejido.
Application
Se ha utilizado disolución de formalina, con taponamiento neutro, al 10% como un fijador histológico general popular para fijar los tejidos.
La disolución de formalina tamponada neutra al 10% se ha utilizado en la tinción rojo aceite O para la diferenciación de la línea celular preadipocito 3T3-L1 y los fibroblastos embrionarios de ratón en adipocitos. Se ha utilizado en análisis histológicos de ojo de conejo e intestino de rata diabética.
Propósito general popular, fijador histológico.
Physical form
Disolución tamponada neutra
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HT5012F5554HT501640
description
histological tissue fixative
description
case of 24 × 60 mL, histological tissue fixative
description
histological fixative, pH 6.9-7.1
description
histological tissue fixative
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
-
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Does HT501128 contain sodium phosphate monobasic or sodium phosphate dibasic? If so, what is the final % W/V? Also what is the pH of HT501128 at 25C? Thank you
    1 answer
    1. The exact buffer concentration for HT511128 is not stated on the website and is considered confidential. The classic textbook formulation for 10% Neutral Buffered Formalin is as follows:
      100 ml Formaldehyde, 37-40%
      900 ml distilled water
      4.0 grams sodium phosphate, monobasic
      6.5 grams sodium phosphate, dibasic (anhydrous)
      The Specification Sheet states the pH range must be between 6.90 to 7.10. The temperature at which the pH is not measured but should be either 20° or 25°C.
      Helpful?
  2. Is the formalin sensitive to light?
    1 answer
    1. Neutral buffered formalin solutions are particularly sensitive to ambient light. Long term exposure to UV light may result in degradation. This product is packaged in natural opaque plastic. Note that solutions should be tightly closed during storage.
      Helpful?
  3. Does Formalin solution, neutral buffered, contain any alcohol?
    1 answer
    1. Yes, this product contains Methanol which is included in the formaldehyde starting material. The concentration of methanol in this product is 1.0 - 1.5%.
      Helpful?
  4. Can the product HT501128-4L, Formalin solution, neutral buffered, 10%, be used for immunofluorescence staining?
    1 answer
    1. It is generally expected that if tissues are left in 10% Neutral Buffered Formalin for extended periods, the tissue may not be suitable for immunofluorescence. However, if the tissue spends only a short time in the 10% NBF, it might still be usable for immunofluorescence.
      Helpful?
  5. Is there a 10% neutralized buffered formalin stating the osmolality?
    1 answer
    1. None of the formalin solutions are tested for osmolality. Osmolality is significant for live cells, as cells struggle to survive when their surroundings are vastly different from their own, on the other hand formalin is only a fixative solution. Formaldehyde solutions are buffered to prevent the formation of formalin pigment or acid hematin that forms when tissues are fixed at low pH.
      Helpful?
  6. What are the differences between products 1004960700 and HT501128?
    1 answer
    1. Products 1004960700 (Formaldehyde solution, 4% buffered) and HT501128 (10% Neutral Buffered formalin) do not have a substantial difference. With HT501128, the formaldehyde used for dilution has a formaldehyde content of 37 to 40%. When the product is diluted 1 to 10 with water, it is referred to as 10% formalin, which has a formaldehyde content of 4% formaldehyde. Both products have the same concentration of formaldehyde in solution.
      Helpful?
  7. Is this product HT501128-4L is RNase/nuclease free?
    1 answer
    1. Currently, none of the formalin solutions are nuclease free. Products that are exo or endo nuclease free are typically labeled as suitable for "molecular" use. If no testing is shown as being performed, the products are not claimed to be nuclease free.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews