8.51039
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms)
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-NH-(PEG)-COOH . DCHA (9 atoms), Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid · DCHA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N(CCOCCOCC(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 262.1 - 264.1
Purity (TLC(011A)): ≥ 99 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable