QBD10244
Amino-dPEG®4-acid
>95% (HPLC)
Sinónimos:
Amino-PEG-acid, Amino-PEG4-acid, CA(PEG)4, Carboxy-PEG4-amine, NH2-PEG4-COOH
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H23NO6/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
DKUZHSDZSMQOGQ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)