Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H31NO8
Número CAS:
Peso molecular:
365.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI key
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
General description
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using Boc SPPS protocols
Analysis Note
Color (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 364.2 - 366.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 364.2 - 366.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0206
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?