Merck
8.51037
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinónimos:
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
385.41
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCOCCOCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
General description
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0203
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)