Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C64H127NO32
Peso molecular:
1422.68
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Appearance of substance (visual): powder
Identity (LC-MS): 1420.8 - 1422.8
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0151
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?