8.22278
Acetic anhydride
for synthesis
Sinónimos:
Acetic anhydride, Acetyl acetate, Acetyl oxide
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
Nivel de calidad
presión de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
330 °C
potencia
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.0-10.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
densidad
1.08 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- In the solvent free acylation of 2-methylfuran to 2-acetyl-5-methylfuran in presence of hydroxide fluorides catalyst.
- As a catalyst in the synthesis of 3-arylideneisobenzofuran-1(3H)-one derivatives from phthalic anhydride and quinoline derivatives.
- In the preparation of hyperbranched poly ethoxy siloxanes by condensation reaction with tetra ethoxy silane in presence of an organotitanium catalyst.
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.082
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup