Saltar a
A3160
Acetylsalicylic acid
analytical standard
Sinónimos:
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$170.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-064-1
Beilstein/REAXYS Number:
779271
MDL number:
$170.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Blocks the production of prostaglandins by inhibiting cyclooxygenase (prostaglandin H synthase), with greater selectivity toward the COX-1 isoform. The antithrombotic effect is due to the inhibition of COX-1 in platelets that blocks thromboxane production and platelet aggregation. Chemopreventive against colorectal and other solid tumors.
Packaging
Supplied in amber screw-cap vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylsalicylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
482.0 °F
flash_point_c
250 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)