Documentos clave
1.00042
Supelco
Anhídrido acético
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Anhídrido acético, Acetilacetato, óxido de acetilo
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-564-8
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98.5% (GC)
grado:
ACS reagent
Formulario:
liquid
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
4 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
OmniSolv®
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
330 °C
potencia
630 mg/kg LD50, oral (Rat)
4320 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.0-10.2 % (v/v)
impurezas
≤150 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
residuo de evap.
≤20 ppm
color
clearAPHA: ≤10
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
-73 °C
temperatura de transición
flash point 49 °C
densidad
1.08 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
trazas de catión
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Para análisis EMSURE® ACS, ISO, React. Ph Eur
Aplicación
  • Perspectivas sobre el mecanismo de la actividad catalítica de la malato-quinona oxidorreductasa del parásito Plasmodium: se dilucida el mecanismo catalítico de la malato-quinona oxidorreductasa en los parásitos Plasmodium, revelando posibles objetivos para los antipalúdicos e información sobre la modulación de la actividad enzimática por el anhídrido acético (Ito et al., 2024).
  • Simulación de la adsorción del plaguicida 2,4-D en nuevos complejos de coordinación de ácido 2-amino-4-(1H-1,2,4-triazol-4-il)benzoico basados en zinc utilizando un enfoque de aprendizaje automático: se presenta un nuevo método de adsorción utilizando complejos de coordinación basados en zinc para la eliminación de plaguicidas, donde el anhídrido acético desempeña un papel crucial en la síntesis de estos complejos, demostrando un enfoque innovador para la descontaminación medioambiental (Mansab y Rafique, 2024).
Nota de análisis
Pureza (GC)≥ 98,5 %Identidad (IR)conformeAspectotransparenteColor≤ 10 HazenCloruros (Cl)≤ 2 ppmSulfatos (SO₄)≤ 5 ppmFosfatos (PO₄)≤ 5 ppmMetales pesados (como Pb)≤ 2 ppmSustancias fácilmente carbonizablesconformeSustancias reductoras del permanganato de potasio (como O)≤ 150 ppmAl (Aluminio)≤ 0,5 ppmB (Boro)≤ 0,02 ppmBa (Bario)≤ 0,1 ppmCa (Calcio)≤ 0,5 ppmCd (Cadmio)≤ 0,05 ppmCo (Cobalto)≤ 0,02 ppmCr (Cromo)≤ 0,05 ppmCu (Cobre)≤ 0,02 ppmFe (Hierro)≤ 0,1 ppmMg (Magnesio)≤ 0o1 ppmMn (Manganeso)≤ 0,02 ppmNi (Níquel)≤ 0,02 ppmPb (Plomo)≤ 0,1 ppmSn (Estaño)≤ 0,1 ppmZn (Cinc)≤ 0,1 ppmResiduos de evaporación
≤ 20 ppm≤ 20 ppm
Número de evaporación: 0,46
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup