Documentos clave
8.00251
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
for synthesis
Sinónimos:
Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
201-070-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.0025 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
temperatura de transición
flash point 150 °C
solubilidad
65 g/L
densidad
1.135 g/cm3 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
155 °C - closed cup