Documentos clave
1.06601
Supelco
Salicilato de sodio
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Salicilato de sodio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NaO3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-198-0
NACRES:
NA.21
presión de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>250 °C
potencia
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
≤0.2% Water
pH
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
213 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
0.32 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
320 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Mejora de la detección del sonido de amplitud modulada: se ha demostrado que el salicilato de sodio mejora la detección del sonido de amplitud modulada en ratones, lo que sugiere un posible uso en la investigación auditiva y los tratamientos dirigidos a mejorar la percepción y el procesamiento del sonido (van den Berg et al., 2024).
  • Determinación del contenido de proteína en cereales: en química agrícola, el salicilato de sodio se emplea en el método colorimétrico de azul de indofenol para determinar el contenido de proteína en cereales, demostrando su aplicación para mejorar la productividad agrícola y la evaluación de la calidad de los alimentos (Huang et al., 2024).
Ligadura / enlace
Sustituye a: SX0745; SX0745-1; SX0745-3
Nota de análisis
Valoración (valoración con ácido perclórico, calculado como sustancia seca): ≥ 99,5 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución (10 %; agua): pasa la prueba
Materia insoluble en agua: ≤ 0,005 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,01 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,2 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup