Merck
W308302
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
natural, ≥99%, FG
Sinónimos:
Ethyl citrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.28
Número de FEMA:
3083
Beilstein:
1801199
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11762
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
09.512
NACRES:
NA.21
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
9.7 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 107 °C)
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
mp
-55 °C
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Triethyl citrate is an ester of citric acid, commonly used as an emulsifier and flavor preservative in the food industry. It is recognized as a safe direct food additive.
Aplicación
Triethyl citrate is used as a food additive to stabilize foams, particularly egg whites.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
155 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Safety assessment of citric acid, inorganic citrate salts, and alkyl citrate esters as used in cosmetics
Fiume MM, et al.
International Journal of Toxicology, 33(Supplement 2), 16S-46S (2014)
Cast Natural Rubber Films Comprising Triethyl Citrate
Issarayungyuen P, et al.
Advanced Materials Research, 844, 494-497 (2014)