Documentos clave
8.20350
Sigma-Aldrich
Tributyl citrate
greener alternative
for synthesis
Sinónimos:
Tributyl citrate, Citric acid tributyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOCH2CH2CH2CH3)(CH2COOCH2CH2CH2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
360.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
201-071-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
169-171 °C/1 hPa
mp
-20 °C
temperatura de transición
flash point 184 °C
densidad
1.04 g/cm3 at 20 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCCC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCCCC)CC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
Clave InChI
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses". Click here for more information.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.045
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1