Merck
8.17059
Citrato de trietilo
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Sinónimos:
Citrato de trietilo, Éster trietílico del ácido cítrico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
276.28
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
201-070-7
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
0.0025 hPa ( 25 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
viscous liquid
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 150 °C
density
1.135 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El trietilcitrato suele utilizarse como ajustador del pH, antioxidante, amortiguador o plastificante en revestimientos farmacéuticos.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrato de trietilo
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..