567545
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 8660
Ensayo
≥98% (by assay)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.21
solubilidad
water: soluble
trazas de catión
heavy metals: ≤0.001%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable