Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-449-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
98.0-102.0%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic monohydrate has been used for the preparation of cardioplegia solution. It has also been used as a component in McIlvaine′s buffer and MgCl2 buffer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfato de sodio monobasic monohydrate
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?