Saltar a
71507
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
BioXtra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Oferta disponible
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$142.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$461.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NaH2PO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
137.99
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-449-2
MDL number:
$142.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (T)
form
crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.03, λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium phosphate monobasic monohydrate has been used as a component of phosphate buffer to maintain the pH for the preparation of collagen gels and matrices.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
71504567545S8282
description
BioXtra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (T)
description
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
description
BioXtra, ≥99.0%
grade
Molecular Biology
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98% (by assay)
assay
≥99.0%
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
powder
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
-
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf