524631
Phosphatase Inhibitor Cocktail III
lyophilized solid, for the inhibition of acid, alkaline, serine/threonine and protein tyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Phosphatase inhibitor cocktail
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized, The Phosphatase Inhibitor Cocktail Set III, Lyophilized controls the activity of Phosphatase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable