S6508
Sodium orthovanadate
≥90% (titration)
Sinónimos:
Trisodium vanadate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥90% (titration)
Formulario
crystalline powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: vanadium
color
white to off-white
mp
850-866 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Clave InChI
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology