Merck
11836153001
Roche
cOmplete, Mini, Cóctel de inhibidores de proteasas
Tablets provided in a glass vial
Sinónimos:
inhibidor de proteasas
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tablet
uso
sufficient for 25 10mL extraction solution preparations
envase
vial of 25 tablets
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
tissue processing: suitable
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Los comprimidos de inhibidores de proteasas cOmplete Mini inhiben un amplio espectro de proteasas de serina y de cisteína, y de metaloproteínasas, así como de calpaínas.
Debido a la composición optimizada de los comprimidos, demuestran excelentes efectos inhibidores y son ideales para la protección de proteínas aisladas de tejidos animales, vegetales, levaduras y bacterias.
Los inhibidores de proteasa cOmplete Mini contienen EDTA e inhibidores reversibles e irreversibles de proteasas.
Especificidad
Para la inhibición de las serín y cisteín proteasas y las metaloproteasas en extractos bacterianos, de células de mamífero, de levaduras y de células vegetales.
Aplicación
cOmplete, Mini, se utiliza para la inhibición de serín y cisteín proteasas y de metaloproteasas en extractos bacterianos, de levaduras y de células vegetales y de mamíferos.[1][2][3]
cOmplete Mini contiene inhibidores reversibles e irreversibles de proteasas. Por consiguiente, recomendamos añadir cOmplete, Mini, a todas las disoluciones tampón de reserva y las disoluciones normalmente protegidas con inhibidores de proteasas, y no  tan sólo durante las etapas de purificación iniciales.
cOmplete, Mini, contiene EDTA (1 comprimido produce EDTA  1 mM en 10 ml). Por consiguiente, el tampón de extracción no deberá contener cationes divalentes, como el Ca2+, el Mg2+o el Mn2+, o la inhibición de las metaloproteasas podría ser incompleta. Si se va a purificar la proteína de interés mediante IMAC (cromatografía por afinidad con metal inmovilizado), por ejemplo, las proteínas recombinantes marcadas con poli-His, tendrá que eliminarse el EDTA (por ejemplo, mediante diálisis) antes de la cromatografía.
También podría utilizarse el producto cOmplete Mini carente de EDTA. Estos comprimidos son idénticos a los cOmplete, Mini, con la excepción de que no contienen EDTA ni otros quelantes.
Los comprimidos cOmplete, Mini, inhiben la actividad proteolítica en volúmenes de extracción pequeños (hasta 10 ml). Si usted está trabajando con volúmenes mayores (hasta 50 ml) le recomendamos utilizar un producto cOmplete diferente. La composición del comprimido cOmplete es idéntica a la del comprimido cOmplete Mini; por tanto, se han conseguido resultados comparables con ambos tipos de producto.
cOmplete, cóctel de inhibidores de proteasas Mini se ha utilizado como
componente
  • del tampón de lisis para la lisis de muestras tumorales de glioma[4]
  • de la disolución tampón de extracción de proteínas mediante radioinmunoprecipitación (RIPA) para homogeneización de tejidos cardiacos[5]
  • de la disolución tampón de resuspensión para homogeneización de las células ganglionares de la retina[6]
Características y beneficios
Utilice los comprimidos de inhibidores de proteasas cOmplete para proteger sus proteínas de una gran variedad de proteasas. En solo unos minutos, la actividad proteolítica desinhibida puede degradar la proteína que se ha tardado días en aislar. Cada uno de estos cómodos comprimidos hidrosolubles contiene una mezcla de inhibidores de proteasas que inhiben la actividad proteolítica en la mayor parte de tipos celulares: animales, vegetales, levaduras y bacterias. No es necesario pesar ni medir, lo que garantiza resultados uniformes.
  • Facilidad de uso: sólo tiene que echar un comprimido de disolución rápida en su disolución tampón.
  • Protección completa: protección instantánea de sus proteínas frente a una amplia gama de proteasas.
  • Flexibilidad: Protección de las proteínas de extractos de casi cualquier tejido o célula: animales, vegetales, levaduras, bacterias u hongos.
  • Seguridad: elija inhibidores no tóxicos que no le planteen riesgos a usted ni a quienes le rodean.
  • Idoneidad para purificación mediante cromatografía por afinidad IMAC: purificación de proteínas etiquetadas con poli-histidina con una resina de purificación cOmplete con la etiqueta His.
Envase
En hielo seco. En algunos casos, sin embargo, las condiciones de envío pueden variar en ciertas regiones.
Componentes
Mezcla patentada de diversos inhibidores de proteasas con amplia especificidad inhibidora.
Calidad
Rendimiento probado con extracto pancreático.
Forma física
Comprimidos en viales de vidrio
Nota de preparación
Concentración de trabajo: 1 comprimido por 10 ml de disolución de extracción
Disolución de trabajo: Preparación de la disolución de trabajo
Un comprimido de inhibidor de proteasas cOmplete Mini basta para la inhibición de la actividad proteolítica en 10 ml de la disolución de extracción. Cuando haya mucha actividad proteolítica, deberá utilizarse un comprimido por 7 ml de tampón de extracción. Los comprimidos pueden añadirse directamente al medio de extracción. Otra posibilidad es preparar una disolución de reserva (concentración x 7).
Disolución de reserva (concentración x 7)
Disolver un comprimido de cOmplete Mini en 1,5 ml de agua destilada o en 1,5 ml de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): La disolución de trabajo puede conservarse entre 2 y 8 °C durante1 a 2 semanas, o al menos 12 semanas entre -15 y -25 °C.
Reconstitución
Solubles en disoluciones tampones acuosas; o añadir directamente a los medios de extracción. Otra alternativa es preparar disoluciones de reserva 7x en 1,5 ml de agua o de tampón fosfato 100 mM, pH 7,0. La disolución de reserva es estable durante 1-2 semanas entre 2 y 8 °C o al menos 12 semanas ente -15 y -25 °C; puede utilizarse en disoluciones que contengan tiol entre 15 y 25 °C.
Información legal
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paloma Araujo Cavalcante et al.
Infection and immunity, 88(7) (2020-04-29)
Staphylococcus aureus, an important cause of mastitis in mammals, is becoming increasingly problematic due to the development of resistance to conventional antibiotics. The ability of S. aureus to invade host cells is key to its propensity to evade immune defense
The N-terminal set-beta protein isoform induces neuronal death
Trakhtenberg EF, et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13417-13426 (2015)
Identification of CRKII, CFL1, CNTN1, NME2, and TKT as Novel and Frequent T-Cell Targets in Human IDH-Mutant Glioma
Dettling S, et al.
Clinical Cancer Research, 24(12), 2951-2962 (2018)
Essential role for smooth muscle cell stromal interaction molecule-1 in myocardial infarction.
Mali V, et al.
Journal of Hypertension, 36(2), 377-386 (2018)
Ang Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 28(6), 1432-1441 (2020-04-30)
Adeno-associated viral (AAV) vectors are a leading candidate for the delivery of CRISPR-Cas9 for therapeutic genome editing in vivo. However, AAV-based delivery involves persistent expression of the Cas9 nuclease, a bacterial protein. Recent studies indicate a high prevalence of neutralizing antibodies
Artículos
Protease Inhibitor Cocktails maintain and preserve cellular protein composition following cell lysis. When used with CelLytics, they also preserve target protein activity. These cocktails have been optimized for a wide variety of specific applications, ensuring excellent inhibition and ease of use.
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.