Saltar a
20-188
Tampón de lisis RIPA, X10
100 mL RIPA Lysis Buffer, 10X for Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinónimos:
lysis buffer
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
packaging
pkg of 100 mL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
ambient
General description
El tampón para análisis de radioinmunoprecipitación (RIPA) contribuye a la lisis celular y la solubilización de las proteínas de células de mamífero cultivadas en suspensión y adheridas. Además, este tampón ayuda en los estudios de interacciones proteína-proteína relevantes al reducir las interacciones de unión a proteínas inespecíficas para mantener el fondo bajo, al tiempo que permite que se produzcan la mayoría de interacciones específicas.
Application
El tampón de lisis RIPA, X10, se ha utilizado para la lisis celular durante la preparación de las muestras para inmunoprecipitación[1][2] e inmunoelectrotransferencia[3][4][5].
Physical form
Tris-HCl 0,5 M, pH 7,4, NaCl 1,5 M, ácido desoxicólico al 2,5 %, NP-40 al 10%, EDTA 10 mM.
Preparation Note
6 meses a temperatura ambiente
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R027811814389001B6429
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
Southern blotting: suitable
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
solution
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 50 mL, pkg of 500 mL
packaging
pkg of 100 mL
packaging
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Visite la Librería de documentos
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. where is the recommended protocol for this product?
    1 answer
    1. As per our CofA for # 20-188:
      For use in mammalian cell lysis. Dilute one part 10XRIPA Lysis Buffer with nine parts sterile, distilled
      water. Stir mixture and refrigerate at least two hours prior to use. Immediately prior to use add the
      protease and phosphatase inhibitors for the following final concentrations: 1mM PMSF, 1mM sodium orthovanadate, 1mM sodium fluoride, 1µg/ml aprotinin, 1µg/ml leupeptin, 1µg/ml pepstatin.
      Storage and Stability: Stable for 6 months at room temperature from date of shipment.
      Store in the dark.
      Helpful?
  2. Can I prepare 10 ml of 1x RIPA buffer and add phosphatase and protease inhibitor then aliquot it to 1 ml Eppendorf tubes and store at -20 for use?
    1 answer
    1. Freeze-thaw cycles may lead to degradation of added phosphatase and protease inhibitors. It is highly recommended to prepare the cocktail just prior to application.
      Helpful?
  3. Can this lysis extract protein from the Nucleus?
    1 answer
    1. RIPA Buffer enables the extraction of cytoplasmic, membrane, and nuclear proteins. Certain proteins are more soluble in RIPA buffer than others.
      Helpful?
  4. How long can 1x RIPA lysis buffer be stored with or without the protease?
    1 answer
    1. This product is stable at room temperature for 6 months from date of shipment. Protease and phosphatase inhibitors should be added immediately prior to use.
      Helpful?
  5. I used the 10X RIPA buffer to lyse my cultured cells. How can I do next? Will it affect the protein quantification by using BCA assay kit? Also, will it affect the SDS-PAGE and Western blot?
    1 answer
    1. Protein samples prepared from cell culture lysates using this 1X RIPA buffer are typically compatible with downstream applications such as BCA assay, SDS-PAGE, and Western blotting. The concentrations of salts and detergents present in the 1X RIPA buffer are relatively low, minimizing interference with these techniques.
      Helpful?
  6. Can we store it a 4 degree, if we want to use it after 6 months?
    1 answer
    1. Studies have not been performed to determine if refrigerated storage will extend the shelf life of this product. The end user would have to determine suitability if used after the recommended 6 months. Note that product R0278, a 1X Ripa Buffer, is stored refrigerated and includes a warranty of 1 year from the date of shipment. Please see the link below to review this product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/350/775/r0278bul.pdf
      Helpful?
  7. Someone in lab left the 10X RIPA Buffer in room temperature for overnight. Will it affect the quality of the buffer? Could we continue to use it?
    1 answer
    1. This product does not require refrigeration and is stable at room temperature for up to 6 months.
      Helpful?
  8. Do I used distilled water to dilute to 1X?
    1 answer
    1. The 10X RIPA Lysis Buffer should be diluted with nine parts sterile, distilled water.
      Helpful?
  9. Do I have to dilute to 1X for protein isolation?
    1 answer
    1. Yes, RIPA lysis buffer should be diluted to 1X prior to use.