Key Documents
20775
Sigma-Aldrich
IgG de cabra anti-ratón y anti-conejo secundaria biotinilada IHC Select
from goat
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
biological source
goat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
species reactivity
mouse, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Prediluido para utilizar en procedimientos de tinción inmunohistoquímica. Por ejemplo:
Reactivo bloqueante
Anticuerpo primario (IgG de ratón o IgG de conejo) o reactivo de control negativo
Anticuerpo secundario biotinilado
Conjugado estreptavidina-enzima
Cromógeno
Contratinción
Para obtener mejores resultados, utilice este reactivo junto con otros reactivos de detección IHC Select . Encontrará una lista completa de reactivos en www.chemicon.com.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Physical form
Cóctel de anticuerpos secundarios que contiene IgG de cabra anti-ratón e IgG de cabra anti-conejo, en PBS con proteína portadora y ProClin 300 al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Si se conserva a 2-8°C, este reactivo es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit. No lo congele ni lo exponga a temperaturas elevadas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Panagiotis Sarantis et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Pancreatic Cancer (PC) is recognized as a highly thrombogenic tumor; thus, low-molecular-weight heparin (LMWH) such as tinzaparin is routinely used for PC patients. On the basis of combinatorial therapy approaches to treat highly malignant and refractory cancers such as PC
Li-Wei Dong et al.
Autophagy, 7(10), 1222-1229 (2011-06-10)
Autophagy enables cells to recycle long-lived proteins or damaged organelles. Beclin 1 plays important roles in autophagy, differentiation, apoptosis and the development and progression of cancer, but the expression of Beclin 1 and its possible role in primary intrahepatic cholangiocarcinoma
Teratoma in the cerebrum of a fantail pigeon.
Celia C Hooper
Avian Pathology : Journal of the W.V.P.A null
Xueqiang Wei et al.
Translational cancer research, 9(12), 7394-7404 (2020-12-01)
Lung cancer represents the most leading causes of cancer-related deaths worldwide, especially in Xuanwei in eastern Yunnan province, China. WD repeat and SOCS box containing protein (WSB) has been reported to participate in the carcinogenesis of lung cancer. However, there
Di Wang et al.
EBioMedicine, 85, 104278-104278 (2022-10-07)
To determine whether SIRPα can be a diagnostic marker of pulmonary tuberculosis (PTB) and the molecular mechanism of SIRPα regulating macrophages to kill Mycobacterium tuberculosis (MTB). Meta-analysis combined with subsequent qRT-PCR, western-blotting and flow cytometry assay were used to detect