Documentos
Z672548
Lápiz PAP avanzado
2 mm tip width
Sinónimos:
hydrophobic barrier pen, immunostaining wax pen, liquid blocker pap pen, water repellant barrier pen
About This Item
UNSPSC Code:
41181600
NACRES:
MA.01
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 22311
Application
Utilice el bolígrafo para dibujar un círculo hidrófobo al rededor del tejido montado en el portaobjetos. Evita el desperdicio de valiosos reactivos al mantener el líquido acumulado en una pequeña gota. Insoluble en etanol, acetona y agua, pero se limpiará con xileno.
Para utilizar en cortes montados en parafina o portaobjetos tratados con albúmina o poli-lisina.
Quantity
Pueden hacerse más de 600 círculos con cada bolígrafo.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Visite la Librería de documentos
Gopinath Krishnamoorthy et al.
Disease models & mechanisms, 13(3) (2020-02-09)
Lactate dehydrogenase A (LDHA) mediates interconversion of pyruvate and lactate, and increased lactate turnover is exhibited by malignant and infected immune cells. Hypoxic lung granuloma in Mycobacterium tuberculosis-infected animals present elevated levels of Ldha and lactate. Such alterations in the