20-191
Bovine Serum Albumin
10% in TBS
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Productos recomendados
Nombre del producto
10% BSA in TBS,
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Condiciones de envío
wet ice
Aplicación
For use as a blocking buffer in the non-radioactive kinase plate assays.
Research Category
All
All
Forma física
10% BSA in TBS, pH 7.4 containing 0.05% Kathon®
Almacenamiento y estabilidad
1 year at 4°C
Información legal
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable