Documentos clave
1.72572
SAFC
Sulfato de magnesio heptahidratado
extra pure, for tablewater, FCC
Sinónimos:
Sales de Epsom
About This Item
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-298-2
cumplimiento norm.
FCC
Nivel de calidad
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formulario
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidad
710 g/L
densidad
1.68 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Aplicación
El sulfato de magnesio heptahidratado con un nivel bajo de bromuro se puede utilizar para remineralizar el agua de mar desalinizada para producir agua de mesa.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable