Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Aplicación
El hidrogenocarbonato de potasio con un nivel bajo de bromuro se puede utilizar para remineralizar el agua de mar desalinizada para producir agua de mesa.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany