1.72576
Sodium fluoride
extra pure, for table water
Sinónimos:
Sodium fluoride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 1077 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
solubilidad
soluble 42 g/L
densidad
2.8 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable