Saltar a
1.37182
Sulfato de magnesio heptahidratado
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Sinónimos:
Sales de Epsom
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
246.47
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
vapor density
<0.01 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
710 g/L
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Magnesium sulfate heptahydrate is a mineral salt with broad application in pharmaceuticals, cosmetics, food and beverage, and many more.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Magnesium sulfate heptahydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfato de magnesio heptahidratado
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
T1503
Número de producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia