126654
Albumin, Human Serum, Non-denatured
Sinónimos:
Albumin, Human Serum, Non-denatured
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 8468
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized solid (Salt-free)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
protein quantification: suitable
pI
4.7
solubilidad
water: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
Clave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- to determine the contribution of albumin protein complexes to esterase activity in saliva,
- in tris buffer for monomer degradation studies and in protein adhesion assay
- to study the effect of Cu2+ and Zn2+ ions on human serum albumin interaction with plasma unsaturated fatty acids
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable