Saltar a
A1653
Albúmina from human serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Albumin from human serum
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
HSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
La albúmina (ALB) constituye el 25 % de las proteínas producidas por el hígado. Es una proteína constituida por una sola cadena polipeptídica con un grupo tiol. El gen de la ALB se ha cartografiado en el 4q13.3 humano.
Application
La albúmina del suero humano se ha utilizado:
  • en el ensayo de la isomerasa ciclofilina
  • como componente en la disolución de bloqueo para la cuantificación mediante inmunomarcaje con oro de aminoácidos y proteínas en compartimientos subcelulares complejos
  • en la mezcla de ensayo del VIH pseudotipado con G (PVIH) para estudiar su efecto sobre la potencia antivírica de la GSK364735
La albúmina se utilizó para probar su efecto sobre la actividad bactericida in vitro del cefditoren contra Streptococcus pneumonia resistente a la penicilina.
Se ha utilizado clínicamente en enfermedades graves y a menudo con riesgo para la vida, como el choque y la pérdida de sangre debido a traumatismos, quemaduras y cirugía.
Biochem/physiol Actions
La seroalbúmina funciona como una proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas, y es vital en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre. También se ha observado que la albúmina se une a sustancias exógenas, en particular medicamentos (ibuprofeno, warfarina) y que influye fuertemente en su farmacocinética. El estrés oxidativo que induce cambios en el estado rédox de la albúmina tiene efectos muy variados sobre su función fisiológica.
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
La albúmina sirve como repositorio de proteínas y funciona como proteína de unión y transporte. La unión a la albúmina disuelve las biomoléculas en la sangre y garantiza su transporte efectivo, lo que evita la pérdida de la sustancia a través de la excreción. Enfermedades como la vasculitis, la linfangiectasia, la glomerulonefritis y la hipertensión sinusoidal hepática pueden provocar hipoalbuminemia.
Analysis Note
Resto principalmente globulinas
Other Notes
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A4327A8301A7736
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
90-100% protein basis (biuret)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albúmina from human serum
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. 本製品はプールした血清由来のHSAになりますでしょうか?また、インフォームドコンセントは取得されていますでしょうか?
    1 answer
    1. This product is derived from pooled serum. Informed consent has been obtained.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ridgefield, CT
    • Reviews 3
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    good solid version of albumin
    Have ordered a few times, product is useful. Crystals are easy to weigh.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review