Saltar al contenido
A9731
Albúmina human
Cellastim S, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Cellastim S, rHSA, rHSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg protein
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in rice
assay
≥96% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer ~67 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg protein
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
Application
Esta variante recombinante se recomienda para investigación en absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) farmacológica; cultivo celular; investigación de administración de medicamentos; y crioconservación de las células.
Biochem/physiol Actions
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Features and Benefits
Cellastim es una albúmina humana recombinante (rHA) bien definida que no tiene componentes de origen animal. Diseñada para cultivos celulares, Cellastim es un potente complemento para los medios que supera a la albúmina humana procedente del plasma, a las seroalbúmina bovina y a otras fuentes de albúmina humana recombinante. Cellastim produce un rendimiento uniforme, no la variabilidad asociada con los hidrolizados y los extractos. Cellastim es idónea para medios de cultivo celular de ovario de cáncer chino (CHO), el hidridoma, VERO, células madre y células primarias.
Ventajas
  • Elimina los aditivos de origen animal
  • Inocua y conforme a las normativas
  • Se ha demostrado eficaz en mejorar el crecimiento de células madre en líneas celulares embrionarias, neuronales, cardiacas, hepáticas, renales, queratinocíticas y de células madre de fibroblastos
  • Mantiene las células madre en un estado indiferenciado
  • Elimina el recubrimiento de las placas de cultivo para líneas celulares adherentes
  • Proporciona un medio bien definido y uniforme para las células madre
Analysis Note
Evaluada mediante SDS-PAGE
Other Notes
1). Derechos de patente
EP2230311
EE.UU. Patente nº 10.618.951
EE.UU. Patente nº 10.981.974
EE.UU. Patente nº 11.492, 3892.
2). Derechos de marca registrada
Reg. EE.UU. 5.696.531
Reg. International 1.456.207
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Si desea más información sobre Cellastim descárguese el Folleto de Cellastim, el Póster Cellastim CHO, y el Póster Cellastim hidridoma.
Legal Information
rHSA manufactured in the USA by InVitria US Pat 10618951, 10981974, and 11492389.
Cellastim is a trademark of InVitria
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albúmina human
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)