Saltar a
A6608
Albúmina human
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
rHSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$346.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
10% in aqueous buffer
$346.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
aqueous solution
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
10% in aqueous buffer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin constitutes 25% of the proteins produced by the liver and is a prominent protein found in the blood. It is a protein of a single polypeptide chain with a thiol group.
Application
Albumin human has been used:
  • to study its adsorption process on model mica surface at pH 3.5 using the atomic force microscopy (AFM) and in situ streaming potential measurements
  • to study its proteolytic activities under reducing conditions
  • in the medium for stem cell cultivation
Esta variante recombinante se recomienda para investigación en absorción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) farmacológica; cultivo celular; investigación de administración de medicamentos; y crioconservación de las células.
Biochem/physiol Actions
Albumin is a binding and transport protein that serves as a protein repository and a carrier for amino acids. Albumin binding dissolves the biomolecules in blood and ensures its effective transport. This also prevents the loss of substance through excretion. Pathological conditions like vasculitis, lymphangiectasia, glomerulonephritis, and hepatic sinusoidal hypertension might result in hypoalbuminemia. This product can be used in the pharmaceutical industry as a drug excipient and to coat medical devices.
Las albúminas son proteínas monómeras solubles que se encuentran en los líquidos y los tejidos de los animales y en algunas semillas vegetales. La seroalbúmina funciona como proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas. Las seroalbúminas son también vitales en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre.
Analysis Note
Endotoxin tested
Other Notes
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7736A1653A9511
description
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albúmina human
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. A6608-100MG 제품의 buffer 조성을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. The specific formulation of this buffer is considered proprietary. However, the solution includes sodium octanoate and polysorbate-80.
      Helpful?
  2. I will like to ask for the secondary structure content of this product (A6608-100MG), particularly alpha helix and beta sheets.
    1 answer
    1. The structure of human albumin is published and readily available. Please see the UniProt and PDB websites below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02768/entry#structure
      https://www.rcsb.org/structure/1AO6
      Helpful?
  3. Could you provide information on the buffer from which it is lyophilized?
    1 answer
    1. The product is formulated without additives and is lyophilized in water