Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $51.200 |
250 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $88.100 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $236.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $812.000 |
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.490.000 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $3.250.000 |
Acerca de este artículo
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
concentration
≤1% (Globulin)
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Application
La albúmina se utilizó para estudiar la apoptosis inducida por albúmina en células del túbulo proximal. [3] También se utilizó en moléculas de adhesión celular y en estudios de tratamiento de superficies.[4]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay 90-100% protein basis (biuret) | assay ≥90% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solution |
| Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) | Gene Information human ... ALB(213) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albúmina from human serum
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?