Documentos clave
1.25160
Millipore
Eshmuno® A Resin
MiniChrom Column Eshmuno®, volume 1 mL, prepacked column
Sinónimos:
MiniChrom Column Eshmuno® A, 1 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
ligand
protein A
Nivel de calidad
Línea del producto
Eshmuno®
Formulario
prepacked column
fabricante / nombre comercial
Eshmuno®
Parámetros
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
Diám. columna × L
8 mm × 20 mm
volumen
1 mL
grupo activo de la matriz
Polyvinyl Ether
tamaño medio de partícula
50 μm
capacidad
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
aplicaciones
mAb
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
8 X 20mm ESHMUNO®
Características y beneficios
Eshmuno® A chromatography resin enables users to:
  • Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
  • Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
Envase
Plastic bag(s)
Información legal
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.