Documentos clave
1.01799
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido nítrico solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Ácido nítrico al 69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
122 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
densidad
1.41 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
El ácido nítrico al 69 % (para análisis) puede utilizarse como reactivo para controlar los valores de pH en un sistema de cromatografía de líquidos de interacción hidrófila (HILIC) para el análisis de compuestos polares en muestras complejas.
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.