Saltar a
1.04302
Crist. de hematoxilina (C.I. 75290)
for microscopy
Sinónimos:
Crist. de hematoxilina (C.I. 75290)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
302.28
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
208-237-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
visual transition interval
5.0-7.2, yellow to violet
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
bulk density
500 kg/m3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C[C@@]2([C@H](c4c1c(c(cc4)O)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m1/s1
InChI key
WZUVPPKBWHMQCE-CJNGLKHVSA-N
General description
Los cristales de hematoxilina constituyen un colorante para la tinción específica del ADN en los núcleos. Se utiliza en citología e histología. Los núcleos se tiñen de azul, o de violeta oscuro a negro. Las hematoxilinas se mezclan con sales metálicas trivalentes con carga positiva y dan lugar a los denominados lagos de hematoxilina, utilizados para la tinción selectiva de los núcleos (ADN).
Es un producto registrado para DIV y con certificación de la CE, por lo que puede utilizarse para diagnóstico clínico. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
115938H3136105175
description
for microscopy
description
for microscopy Certistain®
description
certified by the BSC
description
for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Should this product be stirred or mixed before use? 使用前には、攪拌・混和したほうが良いでしょうか?
    1 answer
    1. This product is supplied as a dry crystalline powder. No mixing is required before weighing the powder. During preparation of the staining solution, stirring is necessary as described in the user guide: For the Gill method, stir for 1 hour at room temperature, then filter before use. For the Harris method, dissolve under heating with stirring, followed by further mixing and filtration. Detailed preparation instructions are available in the user guide below.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/119/913/104302ug-ms.pdf